PKCzeta (113-125) (myristoylated)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2190500
ENZOBMLP2190500EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP2190500
PKCzeta (113-125) (myristoylated)
Protéines et Peptides
PKC inhibitor
Pseudosubstrate sequence from human PKCzeta (113-125) completely conserved in rabbit, rat, mouse and Xenopus. Sequence is also identical in human PKCι; (114-126) and mouse PKClambda. The N-terminus is myristoylated to allow cell permeability. Peptide inhibitor of atypical PKC's (calcium/phorbol ester/diacyglycerol insensitive). Useful in conjunction with the Myristoylated PKC (20-28), Cell-permeable PKC Inhibitor (BML-P205).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité