MeOSuc-AAPV-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2240005
ENZOBMLP2240005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLP2240005
MeOSuc-AAPV-AMC
Protéines et Peptides
Elastase substrate
Highly sensitive substrate for neutrophil elastase (leukocyte elastase) (Km=130 µM), but not granzyme H. This substrate can be used for in vitro assays with purified enzyme, on live cells, or in conditioned medium. Ex: 380 nm, Em: 460 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité