IKK substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2260001
ENZOBMLP2260001EA 226.6 EUR InStock
ENZOBMLP2260001
IKK substrate
Protéines et Peptides
This peptide, KKKKERLLDDRHDSGLDSMKDEE, was derived from the IkappaBalpha sequence.
The four lysines on the amino-terminus allow this peptide to be used in phosphocellulose kinase assays for IKK activity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité