SAMS Peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2310001
ENZOBMLP2310001EA 157.3 EUR InStock
ENZOBMLP2310001
SAMS Peptide
Protéines et Peptides
AMPK substrate
This peptide, HMRSAMSGLHLVKRR, is derived from rat acetyl-CoA carboxylase and is known to be a good substrate for AMPK.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité