SAMS Peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2320001
ENZOBMLP2320001EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLP2320001
SAMS Peptide
Protéines et Peptides
AMPK substrate
This peptide, biotin-HMRSAMSGLHLVKRR, contains a biotin group at its amino terminus. It is derived from rat acetyl-CoA carboxylase and is known to be a good substrate for AMPK. The biotin allows peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité