SAMS peptide (phosphorylated)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2330001
ENZOBMLP2330001EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLP2330001
SAMS peptide (phosphorylated)
Protéines et Peptides
AMPK substrate
This peptide, biotin-HMRSAMpSGLHLVKRR, contains a biotin group at its amino terminus and a phospho-serine. It is derived from rat acetyl-CoA carboxylase. It may be used as a control peptide for unphosphorylated SAMS Peptide (Prod. No. BML-P231 and BML-P232). The biotin allows peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité