Human enterostatin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2340001
ENZOBMLP2340001EA 66 EUR InStock
ENZOBMLP2340001
Human enterostatin
Protéines et Peptides
Reduces food intake
This pentapeptide, APGPR, has a number of physiological activities, including inhibition of insulin secretion, suppression of fat intake, and memory enhancement. In vivo, it is generated by the cleavage of its precursor protein, procolipase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité