H-Met-AMC ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: L-Methionine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
BMLP2360025
ENZOBMLP2360025EA 139 EUR InStock
ENZOBMLP2360025
H-Met-AMC ≥98% (par CCM)
H-Met-AMC
Fluorogenic substrate for methionine aminopeptidase 2 (MetAP2) (kcat/Km=1.1 x 10 M-1min-1; Km=310 µM) or aminopeptidase N (Km=377 µM). Ex.: 380 nm, Em.: 460 nm, although the following Ex/Em can also be used: 355,375/440,450. This substrate is useful for inhibitor screening and kinetic analysis. Also available: fluorogenic calibration standard AMC (BML-KI144).
  • Aminopeptidase substrate
White to off white powder
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₃S·C₂HF₃O₂
MW: 420,40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210065
Numéro CAS: 94367-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité