HER2 Substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2420001
ENZOBMLP2420001EA 226.6 EUR InStock
ENZOBMLP2420001
HER2 Substrate
Protéines et Peptides
This peptide, GGMEDIYFEFMGGKKK, identified by screening a degenerate peptide library, is a substrate for several kinases, including HER-2/c-neu/erb-B-2, Tie-2, cFMS, and cKit.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité