HER2 Substrate,Biotin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2430001
ENZOBMLP2430001EA 247.5 EUR InStock
ENZOBMLP2430001
HER2 Substrate,Biotin
Protéines et Peptides
This peptide, Biotin-Ahx-GGMEDIYFEFMGGKKK, identified by screening a degenerate peptide library, is a substrate for several kinases, including HER-2/c-neu/erb-B-2, Tie-2, cFMS, and cKit.
The biotin allows peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité