FGFR Substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2440001
ENZOBMLP2440001EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLP2440001
FGFR Substrate
Protéines et Peptides
This peptide, KEAPEDLYKDFLTL, is derived from the KDR sequence and is a substrate for FGFR.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité