FGFR Substrate,Biotin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2450001
ENZOBMLP2450001EA 226.6 EUR InStock
ENZOBMLP2450001
FGFR Substrate,Biotin
Protéines et Peptides
This peptide, Biotin-Ahx-KEAPEDLYKDFLTL, is derived from the KDR sequence and is a substrate for FGFR.
The biotin allows peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité