Hsp27tide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2460001
ENZOBMLP2460001EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLP2460001
Hsp27tide
Protéines et Peptides
MAPKAPK substrate
This peptide, RRLNRQLSVA, is derived from Hsp27 (aa 80-85) and is a substrate for MAPKAPK2 and MAPKAPK3.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité