Axltide
BMLP2480001
ENZOBMLP2480001EA 165 EUR InStock
ENZOBMLP2480001
Axltide
Protéines et Peptides
Protein kinase substrate
This peptide, KKSRGDYMTMQIG, is derived from mouse insulin receptor 1 and is a substrate for Axl, DDR2, Mst1, and JAK2 kinases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité