Axltide, biotin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2490001
ENZOBMLP2490001EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLP2490001
Axltide, biotin
Protéines et Peptides
Protein kinase substrate
This peptide, biotin-Ahx-KKSRGDYMTMQIG, is derived from mouse insulin receptor 1 and is a substrate for Axl, DDR2, Mst1, and JAK2 kinases. The biotin allows peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité