PDKtide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2500100
ENZOBMLP2500100EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLP2500100
PDKtide
Protéines et Peptides
Protein kinase substrate
This peptide, KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC, is derived from AKT1 and PKN2/PRK2. It is a substrate for PDK1, CDK9/Cyclin T1 and JAK2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité