PDKtide, biotin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2510100
ENZOBMLP2510100EA 227 EUR InStock
ENZOBMLP2510100
PDKtide, biotin
Protéines et Peptides
Protein kinase substrate
This peptide, Biotin-Ahx-KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC, is derived from AKT1 and PKN2/PRK2. It is a substrate for PDK1, CDK9/Cyclin T1 and JAK2.The biotin allows peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité