Histone H3 dimethyl lysine-4 peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2560500
ENZOBMLP2560500EA 247.5 EUR InStock
ENZOBMLP2560500
Histone H3 dimethyl lysine-4 peptide
Protéines et Peptides
Demethylase substrate
Residues 1-21 from the N-terminal tail of human histone H3, dimethylated on the side-chain (epsilon-amino function) of Lys4. Useful as a substrate for histone lysine demethylases, for example LSD1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité