IGF 1Rtide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2570001
ENZOBMLP2570001EA 165 EUR InStock
ENZOBMLP2570001
IGF 1Rtide
Protéines et Peptides
Protein kinase substrate
This peptide, KKKSPGEYVNIEFG, is derived from human IRS-1 and is a substrate for TRK1, JAK2, and RET kinases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité