Src substrate II
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2590001
ENZOBMLP2590001EA 90.2 EUR InStock
ENZOBMLP2590001
Src substrate II
Protéines et Peptides
This peptide, YIYGSFK, was derived through a random combinatorial peptide library method and is a specific and efficient substrate for the scr family of kinases. The Km of YIYGSFK for p60c-src is 55 µM.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité