DYRK kinase substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2610001
ENZOBMLP2610001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP2610001
DYRK kinase substrate
Protéines et Peptides
This peptide (also known as Woodtide), KKISGRLSPIMTEQ, is derived from transcription factor FKHR with the addition of two lysines to facilitate binding to phosphocellulose membranes. It is a substrate for the DYRK family of kinases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité