CDK5 substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2630001
ENZOBMLP2630001EA 110 EUR InStock
ENZOBMLP2630001
CDK5 substrate
Protéines et Peptides
This peptide, PKTPKKAKKL, is derived from histone H1 and is a substrate for CDK5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité