CDK2 substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2650001
ENZOBMLP2650001EA 90.2 EUR InStock
ENZOBMLP2650001
CDK2 substrate
Protéines et Peptides
This peptide, HHASPRK, is a specific substrate for CDK2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité