CDK2 substrate,Biotin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2660001
ENZOBMLP2660001EA 136 EUR InStock
ENZOBMLP2660001
CDK2 substrate,Biotin
Protéines et Peptides
This peptide, Biotin-Axh-HHASPRK, is a specific substrate for CDK2. The biotin allows the peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité