LRRKtide, Biotin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2680001
ENZOBMLP2680001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP2680001
LRRKtide, Biotin
Protéines et Peptides
LRRK substrate
This peptide, Biotin-Ahx-RLGRDKYKTLRQIRQ, is derived from ezrin/moesin/radixin and is a substrate for LRRK kinase. The biotin allows the peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité