AMARA substrate peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2700001
ENZOBMLP2700001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP2700001
AMARA substrate peptide
Protéines et Peptides
AMPK and SIK kinase substrate
This peptide, AMARAASAAALARRR, is a substrate for AMPK and SIK kinases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité