Human histone H3 (5-23) amide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2710500
ENZOBMLP2710500EA 177.1 EUR InStock
ENZOBMLP2710500
Human histone H3 (5-23) amide
Protéines et Peptides
HAT substrate
Comprising residues 5-23 of the human histone H3 N-terminal tail, this peptide is centered on Lys14, preferred acetylation site for the GCN5/PCAF family of histone acetyltransferases (HATs). May be used as a substrate for assay of PCAF and hGCN5 HATs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité