OMNIMMP® RED Fluorogenic Substrate
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP2770100
ENZOBMLP2770100EA 228.8 EUR InStock
ENZOBMLP2770100
OMNIMMP® RED Fluorogenic Substrate
Protéines et Peptides
Highly-quenched, ultra-bright fluorogenic substrate for most MMPs. 6'-TAMRA fluorescence is thoroughly quenched by the TQ3 group until cleavage by MMPs separates the two moieties. The OMNIMMP® RED substrate offers key advantages over other MMP substrates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité