YEEI peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP3000001
ENZOBMLP3000001EA 226.6 EUR InStock
ENZOBMLP3000001
YEEI peptide
Protéines et Peptides
Src kinase activator
Sequence is from hamster polyoma virus middle T inclusive of Tyr324. This 11-residue phosphopeptide activates Src family members by binding with high affinity (Kd=3-6 nM for Src SH2) to their SH2 domains. The crystal structures of this peptide complexed to Src and Lck SH2 domains have been determined.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité