pp60v-src autophosphorylation site
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP3070001
ENZOBMLP3070001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP3070001
pp60v-src autophosphorylation site
Protéines et Peptides
EGFR substrate
Residues 2-12 are the v-Src (412-422) autophosphorylation site with an extra Arg for phosphocellulose binding. This substrate sequence, RRLIEDNEYTARG, was originally described as an EGFR substrate in A431 cell extracts (Km=0,3-0,6 mM).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité