RR-src peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP3080001
ENZOBMLP3080001EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP3080001
RR-src peptide
Protéines et Peptides
Src kinase substrate
This tyrosine kinase substrate sequence, RRLIEDAEYAARG, was derived from the v-Src autophosphorylation site (original src sequence is IEDNEYTARQG). Km=5 mM in LSTRA cell extracts.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité