pp60v-src
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP3120001
ENZOBMLP3120001EA 205.7 EUR InStock
ENZOBMLP3120001
pp60v-src
Protéines et Peptides
PTP substrate
This sequence, RRLIEDNEpYTARG, is the v-Src (412-422) autophosphorylation site and this peptide contains a phosphorylated tyrosine. Useful in a nonradioactive tyrosine phosphatase assay and as a competitive tyrosine phosphatase inhibitor.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité