Insulin receptor (1142-1153)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP3140500
ENZOBMLP3140500EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP3140500
Insulin receptor (1142-1153)
Protéines et Peptides
Insulin receptor substrate
This sequence, TRDIYETDYYRK, is from the insulin receptor β-subunit cytoplasmic domain, inclusive of regulatory autophosphorylation sites Tyr1146, Tyr1150 and Tyr1151. It has been used as an insulin receptor tyrosine kinase substrate and the phosphorylated peptide as a protein tyrosine phosphatase substrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité