Ac-REQD-pNA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP4420005
ENZOBMLP4420005EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLP4420005
Ac-REQD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase substrate
Colorimetric caspase substrate. Sequence corresponds to the prodomain of procaspase-8 cleavage site, residues 213-216, a putative caspase-10 target. Selective caspase-1 substrate at concentrations of 0,2 to 2 mM.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité