VP-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP4480005
ENZOBMLP4480005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLP4480005
VP-AMC
Protéines et Peptides
DPP substrate
Fluorogenic substrate likely cleaved by dipeptidyl peptidase IV (DPIV, DPPIV, CD26), DPP8, FAP (fibroblast activation protein), and other prolyl peptidases. Can be used in vitro, for inhibitor screening, and in biological fluids. Ex = 380 nm, Em = 460 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité