WP-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP4500005
ENZOBMLP4500005EA 135.3 EUR InStock
ENZOBMLP4500005
WP-AMC
Protéines et Peptides
DPP substrate
Fluorogenic substrate likely cleaved by dipeptidyl peptidase IV (DPIV, DPPIV, CD26), DPP8, and other prolyl peptidases. Can be used in vitro, for inhibitor screening, and in biological fluids. Ex = 380 nm, Em = 460 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité