Int-H1-S6A F8 control peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP6060500
ENZOBMLP6060500EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLP6060500
Int-H1-S6A F8 control peptide
Protéines et Peptides
Negative control for Int-H1-S6A F8
H1 DNA-binding region of c-Myc containing Ser to Ala and Phe to Ala substitutions (underlined) to confer an increase in its ability to inhibit c-Myc. It inhibits the CM1 consensus sequence binding of c-Myc-92 (C-terminus of c-Myc containing the bHLH region) with IC50= 1 µM. It is a non-cell-permeable control for Int-H1-S6A,F8A.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité