Irsogladine maleate ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1410050
ENZOBMLPD1410050EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLPD1410050
Irsogladine maleate ≥98%
Irsogladine maleate
PDE inhibitor
Irsogladine is a selective PDE4 inhibitor which also enhances gap junction intercellular communication. It inhibits angiogenesis in wild-type and plasminogen activator-deficient mice.
Formule: C₉H₇Cl₂N₅
Numéro MDL: MFCD00873566
Numéro CAS: 84504-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d50d307ec891e2ab17f98cb7d543707a71ec7a&vid=18287ac0d66f32f04546bfb97e24547d34d8303b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité