8-Methoxymethyl-IBMX ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1500010
ENZOBMLPD1500010EA 226.6 EUR InStock
ENZOBMLPD1500010
8-Methoxymethyl-IBMX ≥98% (par CCM)
8-Methoxymethyl-IBMX
Selective inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (PDE I, IC50=4 µM).
  • PDE inhibitor
White solid.
Soluble in 100% ethanol (5mg/ml) or DMSO (5mg/ml)
Formule: C₁₂H₁₈N₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 78033-08-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0debf2233f98cbdde2b75ca015a5a87b563e89ff&vid=bb49394ab15f9e8613620537fdd5888dc1fdd7e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité