Quazinone ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Ro 13-6438, (R)-6-Chloro-1,5-dihydro-3-methyl- imidazo[2,1-b]quinazolin-2-one
BMLPD1700010
ENZOBMLPD1700010EA 114 EUR InStock
ENZOBMLPD1700010
Quazinone ≥98% (par HPLC)
Quazinone
Selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE III, IC50=0.6µM).
  • PDE inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in DMSO (3mg/ml) or 100% ethanol (1mg/ml).
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃O
MW: 235,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 70018-51-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12a93a5a077e50671bc1493fc6afc882d07924b8&vid=5d4cc486f6b500ce9aaa4b35e6b7bad017f86bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité