R-(-)-Rolipram ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (R)-(-)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]pyrrolidin-2-one, R-(-)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone
BMLPD1770005
ENZOBMLPD1770005EA 236 EUR InStock
ENZOBMLPD1770005
R-(-)-Rolipram ≥98% (par HPLC)
R-(-)-Rolipram
R-enantiomer of rolipram which is more active at inhibition of PDE IV, Ki=06 µM. 10-fold more active than S-rolipram at inhibition of PDE IV. Inhibits antigen-induced contraction of guinea-pig colonic smooth muscle, EC50=0.1 µM.
  • PDE inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in DMSO.
Formule: C₁₆H₂₁NO₃
MW: 275,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093860
Numéro CAS: 85416-75-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5646573eb53e74566d8f71abbc6cb7a8cf864389&vid=8565f4ca38838e5f7bfeaf4675caa9219acc773d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité