Trequinsin hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1800010
ENZOBMLPD1800010EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLPD1800010
Trequinsin hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Trequinsin hydrochloride
Ultrapotent, highly selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE lll, IC50=0.3nM) in vitro. Potentiates adenosine-stimulated cAMP accumulation.
  • PDE inhibitor
White to pale yellow solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml) or 100% ethanol (20mg/ml); slightly soluble in water.
Formule: C₂₄H₂₇N₃O₃·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076563
Numéro CAS: 78416-81-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6dae48bccc6d2dc2a3f8ce84c9decd672385289&vid=5a779824d51a93a84a28a3d26d342a38e272d98f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité