Zardaverine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)pyridazin-3(2H)-one
BMLPD1950005
ENZOBMLPD1950005EA 116 EUR InStock
ENZOBMLPD1950005
Zardaverine ≥98% (par HPLC)
Zardaverine
Selective, dual inhibitor of PDE III and PDE IV (IC50s=2.5 and 1.1 µM respectively). Anti-allergic activity, combined inhibition of PDE III and IV have an additive synergistic effect on inhibition of guinea pig bronchospasm.
  • PDE inhibitor
Off-white to yellow solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml).
Formule: C₁₂H₁₀F₂N₂O₃
MW: 268,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867059
Numéro CAS: 101975-10-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26920e2d03173c62e6051415005e65074d1cbaab&vid=50b945e198bd5c304f564de06c20e776bbf2bcd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité