Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phorbol-12,13-dibutyrate ≥99% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLPE1350005
ENZOBMLPE1350005EA 253 EUR InStock
ENZOBMLPE1350005
Phorbol-12,13-dibutyrate ≥99% (par HPLC)
Phorbol-12,13-dibutyrate
Widely used PKC activator (10 to 100 ng/ml).

Less potent than phorbol 12-myristate 13-acettate (PMA; TPA), but also less hydrophobic.

Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (20 mg/ml).


Formule: C₂₈H₄₀O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 37558-16-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité