Ingenol-3,20-dibenzoate ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLPE1860001
ENZOBMLPE1860001EA 252 EUR InStock
ENZOBMLPE1860001
Ingenol-3,20-dibenzoate ≥97%
Ingenol-3,20-dibenzoate
Ingenol is a diterpenoid related to phorbol. Activates protein kinase C (PKC) and competes with [3H]phorbol dibutyrate for binding to PKCα (Ki for binding=240 nM). Induces apoptosis. Anticancer agent. Shows potent antileukemic activity in the P388 mouse assay.
Displays unusually high mouse ear inflammatory activity, even though the 20-hydroxy group is blocked with a benzoate ester. It appears likely that this high potency is due to metabolic cleavage of the 20-benzoate group, which releases the more potent ingenol 3-benzoate.
Soluble in DMSO (20 mg/ml) or ethanol (20 mg/ml).
Formule: C₃₄H₃₆O₇
MW: 556,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 59086-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b7813c995ef30ba9dd009f36cc8e11bd616c4d8&vid=682d008dca5b797cdf76a9ac86335fc8383bb205&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité