Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

12-Deoxyphorbol-13-acetate ≥99% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLPE1870001
ENZOBMLPE1870001EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLPE1870001
12-Deoxyphorbol-13-acetate ≥99% (par HPLC, TLC)
12-Deoxyphorbol-13-acetate
A non-tumor promoting phorbol ester, which acts as a PKC partial agonist. Protects T-lymphoblastoid cells from the killing effects of HIV-1. Upregulates latent HIV-1 provirus expression and inhibits HIV infection and viral spread at the entry/fusion step of viral life cycle. Does not induce tumor formation.

  • PKC activator

White to off white crystalline powder.

Soluble in 100% ethanol (25mg/ml) or DMSO (25mg/ml).


Formule: C₂₂H₃₀O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00674138
Numéro CAS: 60857-08-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité