Prostaglandin A1 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPG0010010
ENZOBMLPG0010010EA 270.6 EUR InStock
ENZOBMLPG0010010
Prostaglandin A1 ≥98% (par HPLC)
Prostaglandin A1
Biosynthesis from dihomo-γ-linolenic acid. Stimulates renin release. Antitumor activity. Inhibits NFκB activation in several human cell lines. Induces the synthesis of heat shock proteins. Activates PPARs in human osteosarcoma cells at 10μM.
  • Prostanoid receptor ligand
White solid.
Soluble in 100% ethanol (50mg/ml), DMSO (50mg/ml) or PBS pH7.2 (2.4mg/ml).
Formule: C₂₀H₃₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 14152-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité