Prostaglandin E1 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPG0060010
ENZOBMLPG0060010EA 191.4 EUR InStock
ENZOBMLPG0060010
Prostaglandin E1 ≥99%
Prostaglandin E1
Prostanoid receptor ligand
Biosynthesis from dihomo-gamma-linolenic acid. A major prostaglandin in semen. Inhibits human platelet aggregation. Effects induced by receptor-mediated elevation of cAMP.
Formule: C₂₀H₃₄O₅
Numéro MDL: MFCD00077860
Numéro CAS: 745-65-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe98bd916cbc15cf02e6a5fbfda75468c680737&vid=ff7a79a75940284e49eda346ea73b0c9cac219d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité