Prostaglandin F2α tris salt (synthétique) ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Dinoprost tromethamine salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((S,E)-3-hydroxyoct-1-en-1-yl)cyclopentyl)hept-5-enoate
BMLPG0090010
ENZOBMLPG0090010EA 350 EUR InStock
ENZOBMLPG0090010
Prostaglandin F2α tris salt (synthétique) ≥99% (par HPLC)
Prostaglandin F2alpha tris salt
A major uterine luteolytic prostaglandin. Endogenous agonist of the prostanoid FP receptor (Kd=1.0 nM). Inhibits differentiation of 3T3-L1 preadipocytes. The product is not sterile.
  • Prostanoid receptor ligand
White solid.
Soluble in water.
Formule: C₂₄H₄₅NO₈
MW: 475,623 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077863
Numéro CAS: 38562-01-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73ad96bf39433ed084ed3fa3ae57c6e50c76387b&vid=57bc6e65095a18752f8ad4fd274aad935d9c7c98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité