6-Ketoprostaglandin-F1α ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLPG0170001
ENZOBMLPG0170001EA 139.7 EUR InStock
ENZOBMLPG0170001
6-Ketoprostaglandin-F1α ≥98% (par CCM)
6-Ketoprostaglandin-F1alpha
Biosynthesis via hydrolysis of prostacyclin. A reliable parameter for measurement of prostacyclin. Ultra-pure.
Soluble in ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₂₀H₃₄O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135222
Numéro CAS: 58962-34-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72862d64466bc623b427885fb0d72c7807fd82f&vid=85a06c7f71f88afdf3303c2b41bbfd7601a6c0bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Appearance White to off-white solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité